Przejdź do
D8144
Dextranase from Penicillium sp.
lyophilized powder, 400-800 units/mg protein
Synonim(y):
1,6-α-D-Glucan 6-glucanohydrolase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1790,00 zł
1000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-803-9
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
400-800 units/mg protein
Biological source:
Penicillium sp.
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Penicillium sp.
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
400-800 units/mg protein
composition
Protein, 35% Lowry
storage temp.
2-8°C
General description
Dextranase from fungi belong to the glycoside hydrolase families (GH) 49. Dextranase from Penicillium sp. are stable at varying temperature and pH.
Application
Dextranase from Penicillium sp has been used:
  • in the digestion of exopolysaccharides from P. aeruginosa biofilms and dextran polymers
  • as a component of trypticase soy broth (TSYPS) for Streptococcus mutans culture
  • in microgel degradation
Biochem/physiol Actions
An endodextranase that hydrolyzes -(1,6)-glucosidic linkages in dextran. Dextrans are undesirable compounds synthesized from sucrose by microbial contaminants during sugar production that increase viscosity of the flow and decrease industrial recovery. Dextranase has been used for hydrolyzing dextran at sugar mills in order to improve efficiency of sugar production.
Other Notes
One unit will liberate 1.0 μmole of isomaltose (measured as maltose) per min at pH 6.0 at 37 °C, using dextran as substrate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D4668D0443N8630
description
lyophilized powder, 400-800 units/mg protein
description
lyophilized powder, 100-250 units/mg protein
description
-
description
lyophilized powder, ≥200 units/mg protein (E1%/280, 3′-5′-Phosphodiesterase)
biological source
Penicillium sp.
biological source
-
biological source
-
biological source
Penicillium citrinum
specific activity
400-800 units/mg protein
specific activity
100-250 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
≥200 units/mg protein (E1%/280, 3′-5′-Phosphodiesterase)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solution
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
composition
Protein, 35% Lowry
composition
Protein, ~25% Lowry
composition
-
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextranase from Penicillium sp.
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)