Przejdź do
D5637
3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
≥96%
Synonim(y):
(1,1′-Biphenyl)-3,3′,4,4′-tetramine tetrahydrochloride dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
294,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
959,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1780,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3840,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H14N4 · 4HCl · xH2O
Numer CAS:
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
231-018-9
MDL number:
294,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96%
form
powder, crystals or chunks
technique(s)
titration: 96-104% (with NaOH)
color
white to light brown, and Faint Red and Faint Grey to Light Grey
mp
280 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH.H2O/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H;1H2
InChI key
DXWSCXIZIHILNP-UHFFFAOYSA-N
General description
3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate is a chromogen commonly used in immunohistochemistry and other staining techniques to visualize the presence of antigens or antibodies in biological samples. DAB HCl is designed as an immunohistology stain to visualize peroxidase activity in cells. DAB oxidation can be measured using a spectrophotometer.
Application
3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate is suitable for immunohistology staining procedures, western blotting, and FISH (fluorescence in situ hybridization). DAB is used in studying epithelial cell apoptosis in the event of early cataracts, and immunohistochemistry protocols of autosomal dominant polycystic kidney disease (PKD).
Biochem/physiol Actions
In the peroxidase reaction, DAB serves as a hydrogen donor in the presence of peroxide. The oxidized DAB forms an insoluble brown-colored complex.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
32750D9015D8001
description
≥96%
description
for spectrophotometric det. of Se, ≥97.5%
description
ISOPAC®
description
97% (HPLC)
technique(s)
titration: 96-104% (with NaOH)
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
color
white to light brown, and Faint Red and Faint Grey to Light Grey
color
-
color
off-white to faint red, to beige
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
form
powder, crystals or chunks
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
868272-85-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Can the solutions of Product D5637, 3,3´-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate (DAB), be filtered?
    1 answer
    1. DAB solution may be filtered through a 0.2 micron filter immediately prior to use.
      Helpful?
  2. What is the shelf life of Product D5637, 3,3´-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate (DAB)?
    1 answer
    1. This product has a shelf life of 3 years.
      Helpful?
  3. How is Product D5637, 3,3´-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate (DAB), shipped and stored?
    1 answer
    1. The product is shipped at ambient temperature. However, it is stored at -20 degrees C for long term storage.
      Helpful?
  4. What is the solution stability of Product D5637, 3,3´-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate (DAB)?
    1 answer
    1. In our experience, solutions of DAB should be made immediately prior to use for best results. If and only if necessary, solutions can be kept in the dark and refrigerated for overnight storage. Based on our Immunology Department’s experience, storing the solution overnight did not give good reproducibility. However, the literature indicates that it is possible to store solutions of DAB at -20°C. DAB dissolved in Tris buffered saline (pH 7.6) at 0.6 mg/ml was reported to be stable for several weeks at 4°C.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. Do you have a staining protocol for Product D5637, 3,3´-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate (DAB)?
    1 answer
    1. Dissolve 10 mg in 15 mL of Tris buffered saline, pH 7.6 (Tris-buffered saline tablet, Sigma Product No. T5030 may be used). Add 12 uL of fresh 30% hydrogen peroxide (Sigma Product No. H1009) prior to use. Solution may be filtered through a 0.2 micron filter immediately prior to use if necessary. DAB and hydrogen peroxide concentrations may be adjusted to suit individual applications. The stain can be enhanced with Ni. Make up 0.3% (w/v) NiCl2 in water. Add 1 mL of the NiCl2 stock to 9 mL DAB solution.
      Helpful?
  7. What is Product D5637, 3,3´-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate (DAB), soluble in?
    1 answer
    1. DAB HCl is soluble in water at 50 mg/ml yielding a clear to slightly hazy solution. For consistency, it is important to allow DAB to come to room temperature before making solutions. Water quality is extremely important, so only high quality deionized or distilled water should be used to make DAB solutions.