Przejdź do
D5782
2′,3′-Dideoxycytidine
≥98% (HPLC), synthetic (organic), powder
Synonim(y):
ddC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
846,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.22
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
654956
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥98% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
846,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2′,3′-Dideoxycytidine, ≥98% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
feature
PCR Additives
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
input
crude DNA
mp
217-218 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2CC[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C9H13N3O3/c10-7-3-4-12(9(14)11-7)8-2-1-6(5-13)15-8/h3-4,6,8,13H,1-2,5H2,(H2,10,11,14)/t6-,8+/m0/s1
InChI key
WREGKURFCTUGRC-POYBYMJQSA-N
Application
2′,3′-Dideoxycytidine is used:
  • as a DNA chain-terminating nucleotide for DNA sequencing methods based on the Sanger chain-termination method
  • as a nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) to study its effects on the development of mechanical allodynia in aging mice
  • as a mitochondrial DNA (mtDNA) replication inhibitor to inhibit the activation of cGAS-STING pathway and study its effects on signaling protein-stimulator of interferon genes (STING), cyclic GMP-AMP synthase (cGAS), and phospho-interferon regulator factor 3 (p-IRF3) expression in mouse hippocampal and microglial cells
  • as an NRTI inhibitor to study its effects on the drug induced-mitochondrial toxicity in Caenorhabditis elegans
Biochem/physiol Actions
2′,3′-Dideoxycytidine (ddC), is an ionic compound and a nucleoside analog. It acts as a nucleoside reverse transcriptase inhibitor and exhibits therapeutic effects against human immunodeficiency virus (HIV) infection. 2′,3′-Dideoxycytidine possesses anti-adenovirus activity and inhibits the adenovirus polymerase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3266
description
≥98% (HPLC)
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
300
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
color
colorless
color
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. iS THIS TOXIN?
    1 answer
    1. This product is classified in the Globally Harmonized System as GHS08, which is a Health Hazard. Please see the link below to access the SDS:
      https://www.sigmaaldrich.com/documents-search?tab=sds
      To review the Hazard and Precautionary Statement, please see the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/life-science/safety/hazard-and-precautionary-statements#pictogram