Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctechnique(s)
dialysis: suitable
pore size
14,000 Da MWCO
General description
Cellulose tubing; will retain proteins with M.W. > 12,000 Da
Inflated diam. approx. 16 mm (0.64 in.); pre-cut; open ended; dry, unwashed; approx. length = 30 cm (12 in.)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Avg. flat width ~25 mm, MWCO 14,000 Da | description Avg. flat width ~34 mm, MWCO 14,000 Da | description avg. flat width 43 mm (1.7 in.) | description avg. flat width 10 mm (0.4 in.) |
| technique(s) dialysis: suitable | technique(s) dialysis: suitable | technique(s) dialysis: suitable | technique(s) dialysis: suitable |
| pore size 14,000 Da MWCO | pore size 14,000 Da MWCO | pore size - | pore size - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dialysis sacks
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?