Przejdź do
D6196
Dimebon dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2,8-Dimethyl-5-[2-(6-methyl-3-pyridinyl)ethyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole dihydrochloride hydrate, Dimebolin dihydrochloride hydrate, Dimeboline dihydrochloride hydrate, Dimebone dihydrochloride hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
672,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H25N3 · 2HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.37 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
672,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.CN1CCc2c(C1)c3cc(C)ccc3n2CCc4ccc(C)nc4
InChI
1S/C21H25N3.2ClH.H2O/c1-15-4-7-20-18(12-15)19-14-23(3)10-9-21(19)24(20)11-8-17-6-5-16(2)22-13-17;;;/h4-7,12-13H,8-11,14H2,1-3H3;2*1H;1H2
InChI key
QQHQMWVYYVVAOV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Mechanism of neuroprotection and cognition enhancement is not certain, but Dimebon blocks both cholinesterase and the NMDA receptor simultaneously and also appears to block the action of neurotoxic β-amyloid proteins and inhibit L-type calcium channels, and may exert a neuroprotective effect by blocking a novel target that involves mitochondrial pores.
Features and Benefits
This compound is featured on the Calcium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
637246769002
description
≥98% (HPLC)
description
nanopowder (spherical, porous), 5-20 nm particle size (TEM), 99.5% trace metals basis
description
Messer® CANgas, 99.995%
form
powder
form
nanopowder (spherical, porous)
form
gas
assay
≥98% (HPLC)
assay
99.5% trace metals basis
assay
99.995%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)