Przejdź do
D6277
N-Decanoyl-N-methylglucamine
≥98% (GC)
Synonim(y):
N-(D-Glucityl)-N-methyldecanamide, N-Decanoyl-N-methyl-D-glucamine, MEGA-10
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
542,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H35NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.46
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6974359
542,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
mol wt
349.46 g/mol
technique(s)
ligand binding assay: suitable, protein purification: suitable
CMC
6-7 mM (20-25°C)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(O)C(O)C(O)C(O)CN(C)C(CCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C17H35NO6/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-15(22)18(2)11-13(20)16(23)17(24)14(21)12-19/h13-14,16-17,19-21,23-24H,3-12H2,1-2H3
InChI key
UMWKZHPREXJQGR-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Decanoyl-N-methylglucamine is a nonionic detergent used in lysis buffers.
Application
N-Decanoyl-N-methylglucamine has been used in a study to assess the effect of surfactants on wetting behavior of super-hydrophobic surfaces. It has also been used in a study to investigate the clinical impact of Human metapneumovirus (hMPV) vaccines on Syrian golden hamsters.
Non-ionic, dialyzable detergent used for the solubilization of membrane proteins
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
850542PO3129N1138
MEGA-10 Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850542P
MEGA-10
description
≥98% (GC)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
≥97% (GC)
description
≥98%
technique(s)
protein purification: suitable, ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
protein expression: suitable
assay
≥98% (GC)
assay
>99% (TLC)
assay
≥97% (GC)
assay
≥98%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
description
non-ionic
description
-
description
non-ionic
description
non-ionic
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)