Przejdź do
D6446
DOV 216,303
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(±)-1-(3,4-dichlorophenyl)-3-azabicyclo-[3.1.0]hexane hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11Cl2N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.58
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
2120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Clc1ccc(cc1Cl)C23CNCC2C3
InChI
1S/C11H11Cl2N.ClH/c12-9-2-1-7(3-10(9)13)11-4-8(11)5-14-6-11;/h1-3,8,14H,4-6H2;1H
InChI key
KAGBHVBIOJBGBD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Serotonin-norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor.
Triple reuptake inhibitor (TRI); serotonin-norepinephrine-dopamine reuptake inhibitor (SNDRI); IC50 values of ~20, 14, and 78 nM, respectively.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PZ0101A5111L131
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
H2O: >30 mg/mL
solubility
ethanol: 1.4 mg/mL, H2O: 0.2 mg/mL, 0.1 M HCl: 5.5 mg/mL
color
white to beige
color
light tan
color
white
color
white
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)