Przejdź do
D6920
2′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate sodium salt solution
10 mM
Synonim(y):
dATP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
234,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
217-662-3
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥99%
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99%
Quality Segment
form
liquid
concentration
10 mM
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
foreign activity
DNase, RNase, NICKase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)O3
InChI
1S/C10H16N5O12P3.Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(25-7)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);/q;+1/p-1/t5-,6+,7+;/m0./s1
InChI key
YJWCICGGRLOGEH-VWZUFWLJSA-M
General description
2′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate (dATP) is made up of a nucleobase attached to deoxyribose and a 5′-hydroxyl on the sugar bound to a chain of three phosphate residues. dATP is used by cells for synthesis of DNA by DNA polymerases.
Application
2′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate sodium salt solution has been used as a component of the dNTP mix for labelling of ribosomal 18s rDNA probe and telomeric (TTAGG)n probe.
2′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate sodium salt solution is used in DNA sysnthesis reactions such as PCR, DNA sequencing and molecular cloning techniques.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D6500D7170852198
description
10 mM
description
≥97%
description
10 mM in H2O
description
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
powder
assay
≥99%
assay
≥97%
assay
≥99%
assay
98%
concentration
10 mM
concentration
-
concentration
10 mM in H2O
concentration
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
color
colorless
color
-
color
colorless
color
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)