Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 463,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
463,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (NMR)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥50 mg/mL
originator
Roche
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.CN(C)CCCSC(N)=N
InChI
1S/C6H15N3S.2ClH/c1-9(2)4-3-5-10-6(7)8;;/h3-5H2,1-2H3,(H3,7,8);2*1H
InChI key
DFWCPLGXFMSUCW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (NMR) | description ≥98% (HPLC), powder | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (NMR) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form solid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility H2O: ≥50 mg/mL | solubility H2O: ~20 mg/mL | solubility DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble | solubility H2O: 14 mg/mL at 60 °C (warming for 5 minutes), DMSO: 64 mg/mL |
| color white to off-white | color off-white | color white to off-white | color - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?