Przejdź do
D7815
R(−)-Denopamine
≥98% (HPLC), β1 adrenoceptor agonist, powder
Synonim(y):
(−)-α-(3,4-Dimethoxyphenethylaminomethyl)-4-hydroxy­benzyl­alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H23NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.38
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
R(−)-Denopamine, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(CCNC[C@H](O)c2ccc(O)cc2)cc1OC
InChI
1S/C18H23NO4/c1-22-17-8-3-13(11-18(17)23-2)9-10-19-12-16(21)14-4-6-15(20)7-5-14/h3-8,11,16,19-21H,9-10,12H2,1-2H3/t16-/m0/s1
InChI key
VHSBBVZJABQOSG-INIZCTEOSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153)
Application
R(-)-Denopamine has been used as an β-adrenergic agonist to study its effects on contractility in isolated lymphatic vessels (LVs).
Biochem/physiol Actions
Denopamine is a cardiotonic drug.
β1-adrenoceptor agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Light sensitive.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0581D0444N3876
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), film
description
≥99% (GC), liquid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (GC)
form
powder
form
powder
form
film
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
H2O: insoluble, DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, clear
solubility
ethanol: 50 mg/mL
color
white
color
white to beige
color
colorless to white
color
yellow
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)