Przejdź do
D8015
4-Dimethylaminoantipyrine
reactive nitrogen species scavenger
Synonim(y):
4-Dimethylamino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Aminopyrine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
469,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-365-8
MDL number:
Form:
solid
469,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
mp
107-109 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)C1=C(C)N(C)N(c2ccccc2)C1=O
InChI
1S/C13H17N3O/c1-10-12(14(2)3)13(17)16(15(10)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1-4H3
InChI key
RMMXTBMQSGEXHJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Oxidation by Fe(VI) has potential to remove N-nitrosodiumethylamine precursors, including 4-dimethylaminoantipyrine, from drinking water. 4-Dimethylaminoantipyrine is itself an effective scavenger of reactive nitrogen compounds nitric oxide and peroxynitrite, important in the inflammatory response.
Biochem/physiol Actions
Antipyrine was found to be nonmutagenic when screened against Salmonella typhimurium tester strains TA100, TA98, TA97, TA102 and TA104.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2786A43821040005
Antipyrine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1040005
Antipyrine
description
reactive nitrogen species scavenger
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 100 mg
description
reagent grade
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
solid
form
solid
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
mp
107-109 °C (lit.)
mp
107-109 °C (lit.)
mp
105-110 °C (lit.)
mp
109-111 °C (lit.)
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)