Przejdź do
D9069
N-Desmethyltamoxifen HCl
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
(Z)-2-(p-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy)-N-methylethylamine, ICI 55,548
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H27NO·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.95
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
technique(s)
inhibition assay: suitable
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCNC)cc3
InChI
1S/C25H27NO.ClH/c1-3-24(20-10-6-4-7-11-20)25(21-12-8-5-9-13-21)22-14-16-23(17-15-22)27-19-18-26-2;/h4-17,26H,3,18-19H2,1-2H3;1H/b25-24-;
InChI key
GMLHJWZEYLTNJW-BJFQDICYSA-N
Application
N-Desmethyltamoxifen HCl has been used as an internal standard in high-performance liquid chromatography (HPLC) for the quantification of metabolites from NG2 cell-derived astrocytes.
Biochem/physiol Actions
N-Desmethyltamoxifen HCl is the primary metabolite of tamoxifen. N-Desmethyltamoxifen HCl is an estrogen response modifer and protein kinase C inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) and PKC pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E8284T2859T5648
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
description
powder, Suitable for cell culture
description
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99%
form
solid
form
solid
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
acetone: 1 g, clear, colorless to faintly yellow (1 g/ 30 mL)
solubility
methanol: soluble, chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow, H2O: insoluble <0.1% at 20 °C, 2-propanol: soluble, DMSO: soluble, propylene glycol: soluble
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
protect from light
storage condition
-
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)