Przejdź do
D9500
2′-Deoxyguanosine 5′-monophosphate sodium salt hydrate
≥99% (HPLC), powder
Synonim(y):
5′-Deoxyguanylic acid, dGMP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
249,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
444,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
768,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N5O7P · xNa+ · yH2O
Masa cząsteczkowa:
347.22 (anhydrous free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
249,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2′-Deoxyguanosine 5′-monophosphate sodium salt hydrate, ≥99% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)([O-])=O)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H14N5O7P.Na.H2O/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(22-6)2-21-23(18,19)20;;/h3-6,16H,1-2H2,(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;1H2/q;+1;/p-1/t4-,5+,6+;;/m0../s1
InChI key
UVKXYXSKMTUDML-FVALZTRZSA-M
Application
2′-Deoxyguanosine 5′-monophosphate (dGMP) is used as a substrate of guanylate kinase(s) (EC 2.7.4.8) to form dGDP which upon phosphorylation to dGTP supports DNA biosynthesis. dGMP is use to study physiochemical characteristics of guanine based molecules.
2′-Deoxyguanosine 5′-monophosphate sodium salt hydrate has been used:
  • in reversed-phase high pressure liquid chromatography (HPLC) analysis
  • to determine the effects of deoxy-mononucleotides on spontaneous proliferating CaCo-2 cell lines
  • to determine its capacity to stimulate immune cell growth and function and used influenza virus antigen as an immunostimulant in vitro
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
852228D7170D9250
description
≥99% (HPLC)
description
≥98%
description
10 mM in H2O
description
≥90% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
liquid
form
powder
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥99%
assay
≥90% (HPLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)