Przejdź do
D9250
2′-Deoxyguanosine 5′-diphosphate sodium salt
≥90% (HPLC), powder
Synonim(y):
dGDP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15N5O10P2 · xNa+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
427.20 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2′-Deoxyguanosine 5′-diphosphate sodium salt, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].NC1=NC(=O)c2ncn(C3CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O3)c2N1
InChI
1S/C10H15N5O10P2.Na.H/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(24-6)2-23-27(21,22)25-26(18,19)20;;/h3-6,16H,1-2H2,(H,21,22)(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;
InChI key
VLWIICGGBFZYEZ-UHFFFAOYSA-N
General description
2′-Deoxyguanosine 5′-diphosphate (dGDP) is a nucleotide with guanine base, deoxyribose and two phosphate.
Application
2′-Deoxyguanosine 5′-diphosphate sodium salt has been used as a xanthosine 5′-monophosphate analog and xanthine phosphoribosyl transferase inhibitor in kinetic studies.
2′-Deoxyguanosine 5′-diphosphate (dGDP) is used as a substrate of dGDP (nucleoside diphosphate) kinase (2.7.4.6) or pyruvate kinase to produce dGTP in support of DNA biosynthesis. dGDP is used as a substrate to study the kinetics of glycoprotein (gp) 1.7 expressed by bacteriophage T7.
Biochem/physiol Actions
2′-Deoxyguanosine 5′-diphosphate (dGDP) inhibits xanthine phosphoribosyl transferase (XPRT) and hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transferase (HGPRT).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G7127D7145D9500
description
≥90% (HPLC)
description
Type I, ≥96% (HPLC)
description
99-100%
description
≥99% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
99-100%
assay
≥99% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)