Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 406,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1550,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4610,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 580,00 zł 9843,00 zł |
Informacje o tej pozycji
406,00 zł
Nazwa produktu
3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
276-278 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
room temp
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1
InChI key
WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816)
mouse ... DRD1(13488), DRD2(13489), DRD3(13490), DRD4(13491), DRD5(13492)
rat ... DRD1(24316), DRD2(24318), DRD3(29238), DRD4(25432), DRD5(25195)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (TLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| form powder | form - | form - | form - |
| assay ≥98% (TLC) | assay - | assay - | assay - |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
| mp 276-278 °C (lit.) | mp 276-278 °C (lit.) | mp 276-278 °C (lit.) | mp 276-278 °C (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
Esta levodopa pode ser utilizada em processos de nanoencapsulamento para tratamento da doença de Parkinson?
1 answer-
This product is intended for research and development purposes only and should not be used in drug or clinical applications.
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Hello I want to perform some enzyme activity assays with tyrosinase from mushroom , is this reagent suitable as a substrate to perform the assay by spectrophotometry? Thank you very much!
1 answer-
Yes, this product is used as a substrate in enzymatic analysis of product T3824, Tyrosinase from mushroom. This assay is performed to determine the polyphenol oxidase activity of the enzyme. The unit definition of Tyrosinase product is as follows:
One unit will cause a decrease in A265 of 0.001 per minute at pH 6.5 at 25 deg C. In a 3 mL reaction mixture containing L-Beta-3,4-dihydroxyphenyl-alanine (L-DOPA)Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate of Analysis for the T3824 Tyrosinase product to review this and additional substrates used to establish activity:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/t3824#product-documentationHelpful?
-
-
I want to know the solvent, storage method, and storage period.
1 answer-
As mentioned in the product Data Sheet, L-DOPA is slightly soluble in water (approximately 3.3 mg/ml) and in acidic and basic solutions. It is practically insoluble in ethanol. The stability of the product in solution has not been determined. See the statement below for further information. The recommended storage temperature is room temperature. Please view the datasheet for more information:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/315/570/d9628pis.pdfSee the link below to a publication regarding the solution stability of L-Dopa that may be helpful:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8771063/This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one-year warranty from the date of shipment. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.