Przejdź do
DCL6B100
DEAE–Sepharose™
CL-6B
Synonim(y):
Diethylaminoethyl–Sepharose™
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
47101511
NACRES:
NA.56
MDL number:
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
suspension
technique(s)
LPLC: suitable, affinity chromatography: suitable
matrix
6% cross-linked agarose
bead size
45-165 μm
pore size
~4,000,000 Da exclusion limit
pH
3—12
capacity
130-170 μeq/mL binding capacity (gel volume)(gel volume)
General description
DCL6B100-500ML′s updated product number is GE17-0710-01
Application
DEAE-Sepharose® is used in affinity chromatography, protein chromatography and ion exchange chromatography. DEAE-Sepharose™ has been used to study pathogenesis of human disease and to develop a new assay for detecting the toxins of pathogenic strains of Clostridium difficile.
Legal Information
DEAE-Sepharose is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
DFF100A50120A25120
description
CL-6B
description
Fast Flow
description
-
description
-
pore size
~4,000,000 Da exclusion limit
pore size
~4,000,000 Da exclusion limit
pore size
~200,000 Da exclusion limit
pore size
~30,000 Da exclusion limit
matrix
6% cross-linked agarose
matrix
6% cross-linked agarose
matrix
cross-linked dextran
matrix
cross-linked dextran
form
suspension
form
suspension
form
powder
form
powder
capacity
130-170 μeq/mL binding capacity (gel volume)(gel volume)
capacity
110-160 μeq/mL binding capacity(gel volume)
capacity
3-4 meq/g binding capacity
capacity
3-4 meq/g ion exchange capacity
technique(s)
LPLC: suitable, affinity chromatography: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable, LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DEAE–Sepharose™
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 - 109.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
38 - 43 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)