Przejdź do
E1161
EDTA Buffer, pH 8.5, 10×, Antigen Retriever
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1000 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
421,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352107
eCl@ss:
32129211
421,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
pH
8.5
Quality Segment
application(s)
hematology
histology
tissue diagnostics
storage temp.
2-8°C
Application
Used as a heat-induced antigen retriever on formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissue sections prior to application of antibodies. In immunohistochemistry (IHC), most commonly used fixatives such as formalin mask tissue antigens (cellular, membrane, and nuclear) by their intrinsic crosslinking. This masking results in poor or no staining in IHC. The use of EDTA buffer, pH 8.5, or other antigen retrieval solutions on FFPE tissue sections improves accessibility of antibodies to tissue antigens. EDTA buffer has been used to heat tissue sections in order to visualize antigens by immunohistochemical analysis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T6455C9999R2283
description
-
description
-
description
for immunohistochemistry
description
suitable for immunohistochemistry
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
hematology
histology
tissue diagnostics
application(s)
hematology
histology
tissue diagnostics
application(s)
hematology
histology
tissue diagnostics
application(s)
hematology
histology
tissue diagnostics
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pH
8.5
pH
10
pH
6.0
pH
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)