Merck
E2004
Ethylenediamine-N,N′-diacetic-N,N′-di-β-propionic acid
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-CH2N(CH2CO2H)CH2CH2CO2H]2·3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.30
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mp
183-184 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CCN(CCN(CCC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)