Przejdź do
E2127
β-Estradiol 3-(β-D-glucuronide) sodium salt
≥98% (HPLC), estradiol metbolite, powder
Synonim(y):
1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 3-glucuronide, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 3-glucuronide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2190,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C24H31O8Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
470.49
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
β-Estradiol 3-(β-D-glucuronide) sodium salt,
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CC12CCC3C(CCc4cc(OC5OC(C(O)C(O)C5O)C(O)=O)ccc34)C1CCC2O
InChI
1S/C24H32O8.Na.H/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)25)31-23-20(28)18(26)19(27)21(32-23)22(29)30;;/h3,5,10,14-21,23,25-28H,2,4,6-9H2,1H3,(H,29,30);;
InChI key
JKYLXXZHJUQLMK-UHFFFAOYSA-N
Application
β-Estradiol 3-(β-D-glucuronide) sodium salt has been used in estrogen administration. It has also been used to determine the amount of two types of glucuronidated estradiols such as estradiol-3- α glucuronide and estradiol-17- β glucuronide.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E1127E1877E1752
description
-
description
-
description
≥97%
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97%
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
0.1 M NaOH: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
ethanol: water (1:1): 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)