Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 353,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1730,00 zł |
353,00 zł
grade
Sigma Grade
Quality Segment
assay
98.5-101.5%
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
248 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble, clear, colorless
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Sigma Grade, suitable for plant cell culture, 98.5-101.5% | description suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (KT) | description reagent grade, 98.5-101.5% (titration) | description ACS reagent, 99.0-101.0% |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) ion chromatography: suitable, LC/MS: suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| grade Sigma Grade | grade - | grade reagent grade | grade ACS reagent |
| assay 98.5-101.5% | assay 99.0-101.0% (KT) | assay 98.5-101.5% (titration) | assay 99.0-101.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form crystals | form powder | form solid |
| solubility H2O: soluble, clear, colorless | solubility H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Narządy docelowe
Respiratory Tract
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?