Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
2070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
dry concentrate
Quality Segment
usage
sufficient for 50 tests
sensitivity measuring range
0.05-0.1 EU/mL
technique(s)
protein detection: suitable
storage temp.
−20°C
Other Notes
Reconstitute to 5 mL per vial.
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description sufficient for 50 tests | description sufficient for 20 tests | description Single test vial |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| technique(s) protein detection: suitable | technique(s) protein detection: suitable | technique(s) protein detection: suitable |
| form dry concentrate | form dry concentrate | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| usage sufficient for 50 tests | usage sufficient for 20 tests | usage - |
| sensitivity measuring range 0.05-0.1 EU/mL | sensitivity measuring range - | sensitivity measuring range 0.05-0.1 EU/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under E-Toxate™ reagent from Limulus polyphemus
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?