Przejdź do
EC111
GenElute™-E Stabilizator tkanek
Buffer for stabilization of samples for DNA or RNA purification. 100 or 500ML
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Stabilizator tkanek
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41105600
feature
Intended use (For stabilization of tissue samples prior to DNA or RNA purification)
sustainability
Sustainability features
technique(s)
RNA purification: suitable
greener alternative category
storage temp.
room temp
General description
Do przechowywania próbek tkanek ludzkich lub zwierzęcych oraz ochrony DNA i RNA przed degradacją podczas przechowywania. GenElute™-E Tissue Stabilizer zapewnia nietoksyczną stabilizację DNA lub RNA wyizolowanego z tkanki. Nie jest przeznaczony do stosowania z bakteriami lub hodowanymi komórkami.
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt jest zgodny z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów" i "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Features and Benefits
Nietoksyczna stabilizacja DNA lub RNA wyizolowanego z tkanki
Preparation Note
Zużyć w ciągu 12 miesięcy od otrzymania.
Other Notes
Wierzymy, że zielona chemia przyczyni się do lepszego jutra. Dzięki rosnącemu portfolio bardziej ekologicznych alternatyw, istnieje teraz więcej możliwości zmniejszenia wpływu badań na środowisko, przy jednoczesnym zapewnieniu jakości i skuteczności, dzięki czemu wyniki nie są zagrożone. ZestawyGenElute™-E są zgodne z zasadami SMASH Packaging, naszej globalnej inicjatywy mającej na celu poprawę zrównoważonego rozwoju poprzez redukcję materiałów opakowaniowych, zwiększone wykorzystanie zrównoważonych alternatyw i lepszą możliwość recyklingu. Opakowania są oznaczone znakiem FCS dla zrównoważonych praktyk leśnych i wyprodukowane w ponad 70% z materiałów pochodzących z recyklingu.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12125-02-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)