Merck
Oczyszczanie gDNA
Zestaw do oczyszczania genomowego DNA GenElute™-E Single Spin DNA
Zestawy do oczyszczania DNA służą do ekstrakcji i izolacji DNA z próbek, usuwając zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne, takie jak resztki komórek, surowica, białka, lipidy i składniki jonowe. Zestawy do oczyszczania DNA są również używane do czyszczenia i przygotowywania próbek DNA do wykorzystania w różnych dalszych zastosowaniach, w tym klonowaniu, edycji genów, hybrydyzacji in situ, PCR, qPCR, multipleksowym PCR, sekwencjonowaniu i sekwencjonowaniu nowej generacji (NGS).
Produkty
Sortuj według istotności
Wyświetlanie 1-20 z 49
Zmień widok
Wyświetlanie 1-20 z 49
Porównaj
Numer produktu
Nazwa produktu
Opis produktu
Cennik
Wyświetlono 1-20 z 49 wyników
Strona 1 z 3
Strona 1 z 3
Zestawy do oczyszczania DNA GenElute™
Klasyczne zestawy do oczyszczania DNA GenElute™ wykorzystują żywicę krzemionkową do silnego wiązania DNA w warunkach wysokiego zasolenia, umożliwiając usuwanie białek, małych RNA i innych cząsteczek poprzez etapy płukania przy użyciu roztworu soli/etanolu. Po przemyciu, oczyszczone DNA jest eluowane w wodzie lub buforze TE. Dostępna jest szeroka gama zestawów do oczyszczania DNA GenElute™ dostosowanych do określonych typów próbek, umożliwiających oczyszczanie genomowego DNA (gDNA) z hodowli komórkowych, tkanek ssaków, krwi, bakterii, wirusów, tkanek roślinnych, gleby, wody, moczu i kału. Zestawy GenElute™ Cell-Free DNA zapewniają szybkie i wydajne oczyszczanie krążącego wolnego DNA (cfDNA) w celu odzyskania wolnych od komórek fragmentów DNA w zakresie od 100 bp do 500 bp, odpowiednich do szerokiego zakresu dalszych zastosowań, w tym sekwencjonowania nowej generacji, qPCR i sekwencjonowania bisulfitowego.
Cechy:
  • Metoda oczyszczania DNA oparta na krzemionce
  • Wysoka wydajność, wysoka czystość DNA przy najniższym koszcie przygotowania
  • Najczęstsza technika stosowana do oczyszczania DNA w laboratoryjnych przepływach pracy
  • ~90-minutowy protokół (różni się w zależności od czasu lizy)
  • Kompleksowe portfolio zestawów dostosowanych do określonych typów próbek
  • Formaty próżniowe i wirówkowe
  • Dostępne zestawy wieloanalitowe (podwójne zestawy do kopuryfikacji RNA/DNA)
Zestawy do oczyszczania DNA GenElute™-E Single Spin
Zestawy do oczyszczania DNA GenElute™-E wykorzystują technikę chromatografii negatywnej zależnej od wykluczenia wielkości do izolacji i oczyszczania kwasu nukleinowego w pojedynczym spinie. W chromatografii wykluczania cząsteczki są rozdzielane według wielkości. Mniejsze cząsteczki, takie jak białka, lipidy i składniki jonowe, zostają uwięzione w porach fazy stacjonarnej kolumny. Większe cząsteczki DNA szybko przepływają przez kolumnę, ponieważ są zbyt duże, aby wejść do porów. Wykorzystując tę różnicę w wielkości, zestawy do oczyszczania GenElute™-E umożliwiają oczyszczanie DNA w jednym obrocie bez potrzeby wielokrotnego wiązania i płukania.
Funkcje:
  • Metoda oczyszczania DNA oparta na chromatografii wykluczania
  • Uproszczony przepływ pracy
  • Szybki protokół (3 minuty czasu praktycznego, w sumie 15-45 minut w zależności od czasu lizy)
  • Mniej zanieczyszczeń chemicznych, bez soli chaotropowych lub roztworów do przemywania alkoholem, które mogą hamować dalsze procesy, takie jak PCR
  • Mniej zanieczyszczeń biologicznychli>Mniej zanieczyszczeń biologicznych, z mniejszym ścinaniem genomowego DNA ze względu na zmniejszoną liczbę etapów wirowania
  • Zmniejszona ilość odpadów z tworzyw sztucznych i brak niebezpiecznych buforów wiążących lub płuczących
  • Przyjazne dla środowiska opakowanie
  • Łatwe do przestrzegania protokoły i listy kontrolne
  • Portfolio zestawów dostosowanych do oczyszczania genomowego DNA, oczyszczania PCR i ekstrakcji żelowej
EXTRACT-N-AMP™ PCR KITS
Extract-N-Amp™ PCR kits to pierwsze zintegrowane zestawy do ekstrakcji i amplifikacji DNA dla próbek krwi, tkanek i roślin. Te innowacyjne zestawy zapewniają wszystkie odczynniki niezbędne do szybkiego uwolnienia DNA i amplifikacji interesujących celów metodą PCR. Nowatorska metoda ekstrakcji eliminuje potrzebę długiego trawienia enzymatycznego lub homogenizacji. Zestawy zawierają również specjalnie opracowaną mieszankę PCR ReadyMix™ do amplifikacji bezpośrednio z ekstraktu.
Funkcje:
  • Zintegrowane oczyszczanie i amplifikacja 
  • Uproszczone przetwarzanie próbek
  • Zestawy zawierają wszystkie odczynniki, opatentowane bufory i enzymy potrzebne do szybkiej ekstrakcji i amplifikacji celów zainteresowania z różnych komórek i tkanek
  • Zestawy zawierają wszystkie odczynniki, opatentowane bufory i enzymy potrzebne do szybkiej ekstrakcji i amplifikacji celów zainteresowania z różnych komórek i tkanek.tkanek
  • REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ zawiera obojętny barwnik, który działa jako barwnik śledzący i pozwala na wygodne ładowanie reakcji PCR na żele agarozowe do analizy