Przejdź do
EC396
Zestaw GenElute™-E Single Spin Tissue DNA 96 Kit
Reagents and consumables for various tissue sample types. 96-well plate format.
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
GenElute™-E Tissue DNA 96 Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3320,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41105600
eCl@ss:
32040303
3320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
purified by
(Single-spin negative chromotography)
feature
Compatible Application (Suitable for most common downstream applications, including genotyping, PCR, and NGS), Intended use (For the purificiation of genomic DNA from human or animal tissue), Typical/expected yield (Varies by sample. Please reference user guide for more information.)
sustainability
Sustainability features
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt jest zgodny z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów" i "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zestawy do oczyszczania GenElute™-E stanowią prostą alternatywę dla oczyszczania DNA. W porównaniu z tradycyjnymi metodami, GenElute™-E oferuje:
  • Izolację DNA w mniej niż godzinę przy minimalnej obsłudze próbki
  • Lepszą czystość, prowadzącą do lepszej wydajności w PCR i innych zastosowaniach
  • Znaczną redukcję odpadów plastikowych i niebezpiecznych chemikaliów.
Tradycyjne zestawy do oczyszczania oparte na krzemionce, wymagają wielu etapów płukania w celu usunięcia zanieczyszczeń z kolumn wirujących. Etapy te zwiększają ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego, narażają DNA na siły ścinające wirowania i wprowadzają sole chaotropowe, które mogą przenosić się do próbki końcowej, hamując dalsze zastosowania. Zestawy
GenElute™-E wykorzystują chromatografię negatywną z wykluczeniem wielkości do oddzielania dużych cząsteczek kwasów nukleinowych od mniejszych białek, lipidów i składników jonowych w próbkach komórek, tkanek, krwi i innych. Kolumny z pojedynczym wirowaniem skutecznie pochłaniają i zatrzymują resztki komórkowe i zanieczyszczenia próbki, jednocześnie przepuszczając kwasy nukleinowe, zmniejszając liczbę etapów i tworzyw sztucznych wymaganych do oczyszczenia. Ta nowatorska metoda oczyszczania wysokiej jakości jest możliwa dzięki naszej innowacyjnej proteazie SmartLyse®, która umożliwia szybką i wydajną lizę szerokiej gamy typów próbek.
Izolacja kwasów nukleinowych w ułamku czasu w porównaniu do tradycyjnych procedur płukania krzemionkowego. Wystarczy wymieszać próbkę ze składnikami lizy i inkubować zgodnie z protokołem zestawu, odpipetować próbkę na kolumnę wirówkową i odwirować bezpośrednio do probówki zbiorczej. Pozostałości komórkowe i zanieczyszczenia pozostają związane w kolumnie, a oczyszczone DNA jest gotowe do użycia w dalszych aplikacjach lub do przechowywania.
Application
Zestaw GenElute™-E Single Spin Tissue DNA 96 oczyszcza genomowe DNA z szerokiej gamy typów tkanek. Został on opracowany specjalnie dla małych próbek wejściowych: do 20 mg świeżej, zamrożonej lub stabilizowanej tkanki. Tkanki bogate w DNazę, takie jak wątroba, nerki i jelita, mogą być oczyszczane przy użyciu tego samego protokołu bez dodatkowej optymalizacji.
Początkowy etap lizy odbywa się w warunkach fizjologicznych, w których aktywność enzymatyczna proteaz jest ogólnie zwiększona. SmartLyse® Protease zawiera unikalną kombinację kilku aktywnych enzymów o rozszerzonej specyficzności substratowej. Eliminuje to wymóg przedłużonej, nocnej inkubacji, która jest wymagana w wielu konwencjonalnych protokołach.
Oczyszczone genomowe DNA jest wymywane w buforze Tris, pH 7,8 i może być natychmiast wykorzystane do większości typowych zastosowań, w tym PCR, genotypowania, NGS i innych. Końcowa wydajność jest równa lub lepsza niż w przypadku metod opartych na krzemionce, w zależności od rodzaju próbki. Oczyszczone preparaty genomowego DNA GenElute™-E zwykle wykazują stosunek A260/280 wynoszący około 1,8.
Features and Benefits
Szybkie i wydajne oczyszczanie: 40-minutowa liza i minimalne czynności praktyczne i przygotowawcze Wyższa jakość DNA: oczyszczanie oparte na chromotografii ujemnej zmniejsza przenoszenie inhibitorów PCR i innych zanieczyszczeń Zmniejszony wpływ na środowisko: 55% mniej odpadów z tworzyw sztucznych, a także znaczna redukcja niebezpiecznych chemikaliów
Preparation Note
Enzymy i płytki oczyszczające należy przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 12 miesięcy. Wszystkie pozostałe składniki powinny być przechowywane w temperaturze pokojowej.
Other Notes
Wierzymy, że zielona chemia przyczyni się do lepszego jutra. Dzięki rosnącemu portfolio bardziej ekologicznych alternatyw, istnieje teraz więcej możliwości zmniejszenia wpływu badań na środowisko, przy jednoczesnym zapewnieniu jakości i skuteczności, dzięki czemu wyniki nie są zagrożone. Zestawy do oczyszczaniaGenElute™-E pozwalają uniknąć stosowania niebezpiecznych buforów płuczących, zwykle stosowanych w zestawach do oczyszczania opartych na krzemionce, znacznie zmniejszając ilość odpadów chemicznych. Protokół pojedynczego wirowania ogranicza również liczbę etapów zbierania, zmniejszając ilość odpadów z tworzyw sztucznych o 55% w porównaniu z równoważnymi metodami płukania w pojemnikach. ZestawGenElute™-E został oznaczony jako ekologiczny produkt alternatywny w oparciu o kwalifikacje "Zapobieganie" i "Projektowanie bezpieczniejszych chemikaliów" 12 zasad zielonej chemii. ZestawyGenElute™-E są również zgodne z zasadami SMASH Packaging, naszej globalnej inicjatywy mającej na celu poprawę zrównoważonego rozwoju poprzez redukcję materiałów opakowaniowych, zwiększone wykorzystanie zrównoważonych alternatyw i lepszą możliwość recyklingu. Opakowania są oznaczone znakiem FCS dla zrównoważonych praktyk leśnych i wyprodukowane w ponad 70% z materiałów pochodzących z recyklingu.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SmartLyse is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EC400EC300EC596
description
Reagents and consumables for various tissue sample types. 96-well plate format.
description
Reagents and consumables for various cell culture sample types. 10, 50 or 250 purifications.
description
Reagents and consumables for various tissue sample types. 10, 50 or 250 purifications.
description
Reagents and consumables for various plant sample types. 96-well plate format.
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
sustainability
Sustainability features
sustainability
Sustainability features
sustainability
Sustainability features
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
greener alternative category
greener alternative category
greener alternative category
greener alternative category
purified by
(Single-spin negative chromotography)
purified by
(Time: 30 minutes or less), (Single-spin negative chromotography)
purified by
(Single-spin negative chromotography), (Time: 45 minutes or less)
purified by
(Single-spin negative chromotography)
feature
Compatible Application (Suitable for most common downstream applications, including genotyping, PCR, and NGS), Typical/expected yield (Varies by sample. Please reference user guide for more information.)
feature
Typical/expected yield (Varies by sample. Please reference user guide for more information.), Compatible Application (Suitable for most common downstream applications, including genotyping, PCR, and NGS), Intended use (For purification of genomic DNA from cell lines)
feature
Compatible Application (Suitable for most common downstream applications, including genotyping, PCR, and NGS), Typical/expected yield (Varies by sample. Please reference user guide for more information.), Intended use (For the purificiation of genomic DNA from human or animal tissue)
feature
Compatible Application (Suitable for most common downstream applications, including genotyping, PCR, and NGS), Typical/expected yield (Varies by sample. Please reference user guide for more information.), Intended use (For purification of genomic DNA from plant tissue)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Genelute-e single spin DNA and RNA purification kits use negative chromatographty to isolate nucleic acids. Can you explain how this approach simplifies workflows?
    1 answer
    1. Instead of optimizing the bind, wash, and release steps in conventional silica-based spin purification preps, the technology focuses on a separation by performing a single step fractionation based on the size of the biomolecules, which results in depleted impurities.
      Helpful?
  2. Does the technology introduce any bias into the sample?
    1 answer
    1. GenElute™-E does not introduce biases that some “bind-wash-elute” technologies can add because the technology separates by size, rather than by what binds and what is released.
      Helpful?
  3. What is the composition of the lysis buffer and clearing buffer after flowing through the resin?
    1 answer
    1. The presence of EDTA, SDS, or excess salt can affect my PCR/ sequencing reaction. The lysis buffer information is proprietary, but we can say it is free of chaotropic salts. The resins are desalting resins so EDTA, SDS, and salts are depleted.
      Helpful?
  4. Do we know how stable the purified DNA is through several freeze-thaw cycles?
    1 answer
    1. This will fluctuate due to sample variability (sample collection, concentration, fragment length, sequence [GC content], storage before isolation, etc.). However, the sample is buffer exchanged into a standard storage buffer that is included in the kit (1X TE).