Przejdź do
EC700
GenElute™-E Zestaw do oczyszczania DNA z rozpuszczalników organicznych
Reagents and consumables for organic solvent clean-up from DNA. 10, 50 or 250 purifications.
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
GenElute™-E Zestaw do oczyszczania DNA, Zestawy GenElute™-E
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 reactions
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
225,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41105600
eCl@ss:
32160703
Technique(s):
DNA purification: suitable
Storage temp.:
room temp
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
purified by
(Single-spin negative chromotography), (Time: 3 minutes or less)
feature
Compatible Application (Suitable for most common downstream applications, including genotyping, PCR, and NGS), Intended use (For the removal of organic solvent traces from DNA solutions), Typical/expected yield (Varies by sample. Please reference user guide for more information.)
sustainability
Sustainability features
technique(s)
DNA purification: suitable
input
RNA
test parameters
: 3 min hands on time, sample volume: 90-110 μL
storage temp.
room temp
General description
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt jest zgodny z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów" i "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przygotowanie DNA/RNA tradycyjnymi metodami często zawiera pozostałości fenolu i/lub chloroformu. GenElute™-E Organic Solvent DNA Cleanup Kit to jednoetapowy zestaw do usuwania śladów rozpuszczalników organicznych, w tym fenolu, odczynnika TRIzol, chloroformu i etanolu, z roztworów DNA. Idealnie nadaje się do niezawodnego oczyszczania, gdy pożądane lub wymagane jest uniwersalne przygotowanie do przygotowania biblioteki NGS. Zestawy
GenElute™-E opierają się na zasadzie chromatografii negatywnej, w której zanieczyszczenia, takie jak sól, detergent, białka i rozpuszczalniki organiczne są usuwane przez materiał kolumny, a oczyszczony kwas nukleinowy jest zbierany w przepływie w jednym etapie wirowania. Ta wygodna procedura umożliwia znacznie szybsze oczyszczanie próbek kwasów nukleinowych w porównaniu do standardowych procedur bind-wash-elute, przy mniejszej obsłudze, drastycznie zmniejszonym zużyciu plastikowych materiałów eksploatacyjnych i bez użycia niebezpiecznych materiałów, takich jak sole chaotropowe lub rozpuszczalniki organiczne.
W przypadku konwencjonalnych metod, ślady soli chaotropowej i etanolu są zwykle współwystępujące z tymi procedurami oczyszczania, co często prowadzi do zahamowania eksperymentów PCR w czasie rzeczywistym. Zestawy GenElute™-E nie zawierają żadnych soli chaotropowych, rozpuszczalników organicznych ani EDTA, co skutkuje lepszą wydajnością w dalszych zastosowaniach, takich jak PCR.
Ze względu na zasadę chromatografii ujemnej nie ma ograniczeń co do ilości oczyszczanego DNA. Maksymalna objętość próbki wynosi 100 μl. Oczyszczony kwas nukleinowy jest wymywany w wodzie i może być natychmiast użyty do dalszych zastosowań. Bufor TE 1x, pH 8,5, jest dostarczany w celu umożliwienia przechowywania próbek.
Application
Zestaw GenElute™-E Organic Solvent DNA Clean-up Kit usuwa z roztworów DNA zanieczyszczenia, takie jak sole, detergenty, nukleotydy, startery, białka/enzymy i barwniki. Oczyszczone genomowe DNA jest wymywane w buforze Tris o pH 7,8 i może być natychmiast wykorzystane do większości typowych zastosowań, w tym PCR, genotypowania, NGS i innych. Preparaty genomowego DNA zwykle wykazują stosunek A260/280 od 1,8 do 2,0.
Features and Benefits
Szybkie i wydajne oczyszczanie (mniej niż 3 minuty): protokół jednokrotnego wirowania redukuje etapy pipetowania i czas pracy ręcznej Wyższa jakość DNA: oczyszczanie oparte na chromotografii ujemnej redukuje przenoszenie inhibitorów PCR i innych zanieczyszczeń Zmniejszony wpływ na środowisko: 55% mniej odpadów z tworzyw sztucznych, a także znaczna redukcja niebezpiecznych chemikaliów
Preparation Note
Zużyć w ciągu 12 miesięcy od otrzymania.
Other Notes
Wierzymy, że zielona chemia przyczyni się do lepszego jutra. Dzięki rosnącemu portfolio bardziej ekologicznych alternatyw, istnieje teraz więcej możliwości zmniejszenia wpływu badań na środowisko, przy jednoczesnym zapewnieniu jakości i skuteczności, dzięki czemu wyniki nie są zagrożone. Zestawy do oczyszczaniaGenElute™-E pozwalają uniknąć stosowania niebezpiecznych buforów płuczących, zwykle stosowanych w zestawach do oczyszczania opartych na krzemionce, znacznie zmniejszając ilość odpadów chemicznych. Protokół pojedynczego wirowania ogranicza również liczbę etapów zbierania, zmniejszając ilość odpadów z tworzyw sztucznych o 55% w porównaniu z równoważnymi metodami płukania w pojemnikach. ZestawGenElute™-E został oznaczony jako ekologiczny produkt alternatywny w oparciu o kwalifikacje "Zapobieganie" i "Projektowanie bezpieczniejszych chemikaliów" 12 zasad zielonej chemii. ZestawyGenElute™-E są również zgodne z zasadami SMASH Packaging, naszej globalnej inicjatywy mającej na celu poprawę zrównoważonego rozwoju poprzez redukcję materiałów opakowaniowych, zwiększone wykorzystanie zrównoważonych alternatyw i lepszą możliwość recyklingu. Opakowania posiadają oznaczenie FCS dla zrównoważonych praktyk leśnych i są produkowane w ponad 70% z materiałów pochodzących z recyklingu.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EC600EC800EC500
description
Reagents and consumables for organic solvent clean-up from DNA. 10, 50 or 250 purifications.
description
Reagents and consumables for clean-up of pre-purified DNA. 10, 50 or 250 purifications.
description
Reagents and consumables for organic solvent clean-up from RNA. 10, 50 or 250 purifications.
description
Reagents and consumables for various plant sample types. 10, 50 or 250 purifications.
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
RNA purification: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
sustainability
Sustainability features
sustainability
Sustainability features
sustainability
-
sustainability
Sustainability features
test parameters
: 3 min hands on time, sample volume: 90-110 μL
test parameters
sample volume: 90-110 μL, : 3 min hands on time
test parameters
: 3 min hands on time, sample volume: 90-110 μL
test parameters
-
input
RNA
input
-
input
DNA
input
plant tissue (leaves, blossoms, fruits, roots, flour and seeds)
greener alternative category
greener alternative category
greener alternative category
greener alternative category
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the composition of the lysis buffer and clearing buffer after flowing through the resin?
    1 answer
    1. The presence of EDTA, SDS, or excess salt can affect my PCR/ sequencing reaction. The lysis buffer information is proprietary, but we can say it is free of chaotropic salts. The resins are desalting resins so EDTA, SDS, and salts are depleted.
      Helpful?
  2. Does the technology introduce any bias into the sample?
    1 answer
    1. GenElute™-E does not introduce biases that some “bind-wash-elute” technologies can add because the technology separates by size, rather than by what binds and what is released.
      Helpful?
  3. Genelute-e single spin DNA and RNA purification kits use negative chromatographty to isolate nucleic acids. Can you explain how this approach simplifies workflows?
    1 answer
    1. Instead of optimizing the bind, wash, and release steps in conventional silica-based spin purification preps, the technology focuses on a separation by performing a single step fractionation based on the size of the biomolecules, which results in depleted impurities.
      Helpful?
  4. Do we know how stable the purified DNA is through several freeze-thaw cycles?
    1 answer
    1. This will fluctuate due to sample variability (sample collection, concentration, fragment length, sequence [GC content], storage before isolation, etc.). However, the sample is buffer exchanged into a standard storage buffer that is included in the kit (1X TE).