Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 979,00 zł |
50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
979,00 zł
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCAAGTCAAAACAACCGTCAGCAGCGGGAAACCTCGATGAACAAACACCGGGAGAGTGCATTCCCAGGGGAGTTCCAGGAGGCCCATGGCCCCTCCTGTACAGCCCTCCACCGCCCAGAGCCTTCCAGCGCCGTGTCTTCCCCTTGGAGCATCTGGAGGCCCCAGACAGCACCCGCCTGACGTTCAGCAGAGGGGGAGACCGAGGCCTGCAGCAGAGTGTTTTGTCAGATGCTGCTCCCTGACCGGGAGTGAGAGGGAACCCACCTAGAGTTTCTGCAGATCCTGCTTTGTGACTTCGAGTGAAGTGTGGAAGCGCTGGAAGCACTTAGACCCTGCCTGTGAGTTGT
GenBank accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... LINC00313(114038)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description targeting human LINC00313 | description targeting human RNF219-AS1 | description targeting mouse Ak018386 | description targeting mouse Ak033233 |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| esiRNA cDNA target sequence GCAAGTCAAAACAACCGTCAGCAGCGGGAAACCTCGATGAACAAACACCGGGAGAGTGCATTCCCAGGGGAGTTCCAGGAGGCCCATGGCCCCTCCTGTACAGCCCTCCACCGCCCAGAGCCTTCCAGCGCCGTGTCTTCCCCTTGGAGCATCTGGAGGCCCCAGACAGCACCCGCCTGACGTTCAGCAGAGGGGGAGACCGAGGCCTGCAGCAGAGTGTTTTGTCAGATGCTGCTCCCTGACCGGGAGTGAGAGGGAACCCACCTAGAGTTTCTGCAGATCCTGCTTTGTGACTTCGAGTGAAGTGTGGAAGCGCTGGAAGCACTTAGACCCTGCCTGTGAGTTGT | esiRNA cDNA target sequence GCCCAAAGACAAAACCAGAGGCAACTGGCTGCTGCATCGCCCACCTAGTGGCAGTAGTGTGAGCTATGGACAAAAGATCTAAGTCTCCAGGACAAAGAGTTGTGCAGCTGCTCATTTTCCTGTTGACTTCTGTCTAAGACTTGGAGATGTTTGTAAGATTGGGACCTACCTACAGAGCTCCAGAGGGAAGTGAGAAGGATGTTCACTTGCTGGTGAGAGAAGGAGCTGGTTCCATCCATTACGCAGTCCCCTGGGAGCGCTAAATGCAACTTTATCTCAACGGGGAGTGGACGATGAGCAGGACGTCGCTAGAGGGAAAGAGCCTCACTTCCCGTTTCCTTTGGCAGCGCCCTTTTCCCGACCTAAGGGAG | esiRNA cDNA target sequence TTAGGGCAGTTGTTGCTGTGGAGGGTTGTGCCTGTGCAGTAAAGGTACAGCATTCCTGTCTGTACCTGCTAGATGCCCGTAGTACATCCCTTCGTTGTGACAGTGAAGAATATGTCTATTGCCAAAGTTCCCTGAGACGGAGTCATTGGATTATGGTGTGTCACAGTGGTGGCTACTGGGAAGCCAGTAAGAGCACCACACAGACACG | esiRNA cDNA target sequence TGGTGGTCTTTGCAAGAATGTTTCTCAAGTTTGACAGGTGAGACAGAGGCTCTCCAGTGCCACTGCTTTTGGATGAATCTGACTGTGGTCGGAGAAAGTGCATCTTGCCAAAATCTATGGGTGAGACCACACACAGCCTTTAGAATAGTTATTGTAGGGTTATTTCAGGAGTACATGTCTTGACAGTTCTTTTATTTGCATGCCAGTTTCATTGCCGTGTATAGATTTCTCATTGGGTTCAGAAAAGGC |
| Gene Information human ... LINC00313(114038) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. - | NCBI accession no. - | NCBI accession no. - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?