Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 979,00 zł |
50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
979,00 zł
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGCCTTCCTTTTACCCCTTTCCCTGCAACCTCCTTGACTCTGGCCTGAATTTGTTGGTGCCTCAGTTTCTCTGTCTGTACCTATTTAAGCCAAAGGCACTAGCCTGAATTTTGCTTGAAGATCACTTTGTCTTGGAAATGACTAGAGAGGCAGAGGAGAAGGGTTTCCAGAGTTGCTAGGTTTGGGAGTGGAAGGGGCAGGCAGTGCACTTGCCCCTCCTCATGCCCCTTCTGACACCAGCTCCCTGTGGAGGCCTGGTTTCTGGGTAATGCCTCCCTTGGGCATCTTCATGCATCAACCAAATGGGCCATCAGGTACTTCATTAGTCATGGCAGAAGGAGGGGAAAAGACTTGTTTTCCAGACAGAAAATCTACTCCCCTGTCCCCAGCCATATCCCTGGATAGGAAGGGATAGGAAGAGACTACTTGGTGCCATGGG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ADCY6(112)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description targeting human ADCY6 | description targeting mouse Adcy6 | description ≥97% (HPLC), powder |
| Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. - | Ensembl | human accession no. - |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line - |
| Gene Information human ... ADCY6(112) | Gene Information mouse ... ADCY6(11512), Adcy6(11512) | Gene Information human ... ADCY1(107), ADCY2(108), ADCY3(109), ADCY4(196883), ADCY5(111), ADCY6(112), ADCY7(113), ADCY8(114), ADCY9(115) |
| esiRNA cDNA target sequence TGCCTTCCTTTTACCCCTTTCCCTGCAACCTCCTTGACTCTGGCCTGAATTTGTTGGTGCCTCAGTTTCTCTGTCTGTACCTATTTAAGCCAAAGGCACTAGCCTGAATTTTGCTTGAAGATCACTTTGTCTTGGAAATGACTAGAGAGGCAGAGGAGAAGGGTTTCCAGAGTTGCTAGGTTTGGGAGTGGAAGGGGCAGGCAGTGCACTTGCCCCTCCTCATGCCCCTTCTGACACCAGCTCCCTGTGGAGGCCTGGTTTCTGGGTAATGCCTCCCTTGGGCATCTTCATGCATCAACCAAATGGGCCATCAGGTACTTCATTAGTCATGGCAGAAGGAGGGGAAAAGACTTGTTTTCCAGACAGAAAATCTACTCCCCTGTCCCCAGCCATATCCCTGGATAGGAAGGGATAGGAAGAGACTACTTGGTGCCATGGG | esiRNA cDNA target sequence CCTGCTCACCTTCCAGAGAGAGGATCTTGAGAAGAAGTATTCACGGAAAGTAGATCCTCGCTTCGGAGCCTACGTCGCCTGTGCCCTCCTGGTTTTTTGCTTCATCTGTTTTATCCAGCTCCTTGTGTTCCCATACTCCACCCTGATACTCGGGATTTATGCCGCTATCTTCCTGCTGTTGCTGGTCACTGTGCTGATCTGTGCCGTGTGCTCCTGCGGTTCTTTCTTCCCCAAGGCCCTGCAACGCCTGTCCCGCAATATTGTCCGCTCACGGGTGCACAGCACCGCGGTTGGAATCTTCTCGGTTCTGCTTGTGTTCATCTCTGCCATCGCCAACATGTTTACCTGTAATCACACCCCAATAAGGACCTGCGCGGCCCGGATGCTGAACTTAACACCAGCGGATGTCA | esiRNA cDNA target sequence - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form powder |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. - |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?