Przejdź do
F2802
Fluvoxamine maleate
neuronal serotonin reuptake inhibitor, solid
Synonim(y):
(E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone-O-(2-aminoethyl)oxime maleate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
694,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21F3N2O2 · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.41
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
694,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fluvoxamine maleate, solid
form
solid
Quality Segment
solubility
H2O: soluble
originator
Solvay
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COCCCC/C(C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)=N\OCCN.OC(/C=C\C(O)=O)=O
InChI
1S/C15H21F3N2O2.C4H4O4/c1-21-10-3-2-4-14(20-22-11-9-19)12-5-7-13(8-6-12)15(16,17)18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8H,2-4,9-11,19H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b20-14+;2-1-
InChI key
LFMYNZPAVPMEGP-PIDGMYBPSA-N
Application
Fluvoxamine maleate has been used as a test compound to determine the solubility and effective blood-brain barrier permeability.(2)
Biochem/physiol Actions
Fluvoxamine maleate is a selective neuronal serotonin reuptake inhibitor. It functions as an antidepressant and anti-obsessive agent. It is useful in treating obsessive compulsive disorder and panic disorder.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Solvay. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1793Y0000854BP600
description
solid
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
originator
Solvay
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363), SLC6A4(6532)
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluvoxamine maleate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)