Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5270,00 zł 4479,50 zł |
Informacje o tej pozycji
4479,50 zł
Cena katalogowa5270,00 złZaoszczędź 15%grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
fluvoxamine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COCCCC/C(C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)=N\OCCN.OC(/C=C\C(O)=O)=O
InChI
1S/C15H21F3N2O2.C4H4O4/c1-21-10-3-2-4-14(20-22-11-9-19)12-5-7-13(8-6-12)15(16,17)18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8H,2-4,9-11,19H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b20-14+;2-1-
InChI key
LFMYNZPAVPMEGP-PIDGMYBPSA-N
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
General description
Application
Również do stosowania z monografią USP, taką jak tabletki maleinianu fluwoksaminy.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| API family fluvoxamine | API family fluvoxamine | API family fluvoxamine | API family fluvoxamine |
| agency USP | agency traceable to USP 1285909, traceable to Ph. Eur. Y0000854 | agency - | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maleinian fluwoksaminy
Słowo ostrzegawcze
Warning
Not applicable
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?