Przejdź do
F3055
Flavopiridol hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), CDK and CDC25 phosphatase family inhibitor, powder
Synonim(y):
(−)-2-(2-Chlorophenyl)-5,7-dihydroxy-8-[(3S,4R)-3-hydroxy-1-methyl-4-piperidinyl]-4H-1-benzopyran-4-one hydrochloride, L-86-8276, NSC-649890
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
983,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20ClNO5 ·HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
438.30 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
983,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Flavopiridol hydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to light brown
solubility
H2O: ~2 mg/mL, DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(C(C=C(C2=C(Cl)C=CC=C2)O3)=O)C3=C([C@H]4CCN(C)C[C@H]4O)C(O)=C1.Cl
InChI
1S/C21H20ClNO5.ClH/c1-23-7-6-12(17(27)10-23)19-14(24)8-15(25)20-16(26)9-18(28-21(19)20)11-4-2-3-5-13(11)22;/h2-5,8-9,12,17,24-25,27H,6-7,10H2,1H3;1H/t12-,17+;/m0./s1
InChI key
LGMSNQNWOCSPIK-LWHGMNCYSA-N
Application
Flavopiridol hydrochloride hydrate has been used:
  • as a cyclin-dependent kinase 9 (CDK9) inhibitor to study its effects on histone H3 methylation at lysine 36 (H3K36) and deactivation of transcription in porcine fetal fibroblasts
  • as an RNA polymerase inhibitor to study its effects on hepatic cells
  • as RNA transcription inhibitor to study its effects on euchromatin coarsening in zebrafish embryo
Biochem/physiol Actions
Flavopiridol is a semi-synthetic flavone obtained from Dysoxylum binectariferum that acts as an anti-tumor agent against several cancers. It also shows anti-cancer properties due to which it has been studied in the treatment of acute myeloid leukemia (AML).
Flavopiridol hydrochloride is a potent CDK (cyclin-dependent kinase), and a CDC25 phosphatase family inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the CDKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F200340862FLUH99CD55C7
Flavone analytical standard
Supelco
40862
Flavone
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥99.0%
description
analytical standard
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: ~2 mg/mL, DMSO: >5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)