Przejdź do
F3892
Dressing tissue forceps
L 4 3/4 in.
Synonim(y):
tweezers, grasping aid, tongs, 70-4000, laboratory forceps
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
216,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122405
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32035504
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
L
4 3/4 in.
General description
with serrated tips
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F4392F4642F4267
description
L 4 3/4 in.
description
L 8 in.
description
L 12 in.
description
L 6 in.
L
4 3/4 in.
L
8 in.
L
12 in.
L
6 in.
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dressing tissue forceps
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)