Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122405
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32035504
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
L
6 in.
General description
with serrated tips
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description L 6 in. | description L 12 in. | description L 8 in. | description L 4 3/4 in. |
| L 6 in. | L 12 in. | L 8 in. | L 4 3/4 in. |
| material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dressing tissue forceps
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?