Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1420,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1420,00 zł
Nazwa produktu
Fluorescein isothiocyanate isomer I, ≥97.5% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97.5% (HPLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
yellow to very dark yellow
mp
>360 °C (lit.)
solubility
acetone: soluble 10 mg/mL
fluorescence
λex 492 nm; λem 518 nm (green)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
InChI key
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.5% (HPLC) | description suitable for protein labeling, ≥90% (HPLC), powder | description ~20 mg/mL, buffered aqueous solution | description - |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| color yellow to very dark yellow | color orange to dark orange | color - | color - |
| fluorescence λex 492 nm; λem 518 nm (green) | fluorescence λex 492 nm; λem 518 nm (green) | fluorescence - | fluorescence - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form powder | form buffered aqueous solution | form powder |
| solubility acetone: soluble 10 mg/mL | solubility acetone: 1 mg/mL | solubility - | solubility methanol: 5 mg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorescein isothiocyanate isomer I
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?