Przejdź do
F4517
Dressing tissue forceps
L 10 in.
Synonim(y):
grasping aid, tongs, tweezers, 70-4050, laboratory forceps
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122405
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32035504
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
L
10 in.
General description
with serrated tips
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F4642F4392F4267
description
L 10 in.
description
L 12 in.
description
L 8 in.
description
L 6 in.
L
10 in.
L
12 in.
L
8 in.
L
6 in.
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
sterility
-
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dressing tissue forceps
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)