Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
4 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3030,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C120H169N31O49S
Masa cząsteczkowa:
2861.87
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
3030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
3X FLAG® Peptide, lyophilized powder
assay
≥90% (HPLC/MS)
Quality Segment
form
lyophilized powder
technique(s)
FLAG purification: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Recommended working concentration is 100 μg/ml for elute 3X FLAG fusion proteins from the ANTI-FLAG® M2 affinity gel.
The 3X FLAG Peptide is a synthetic peptide of 23 amino acid residue. The Asp-Tyr-Lys-Xaa-Xaa-Asp motif is repeated three times in the peptide. Eight amino acids at the C-terminus make up the classic FLAG sequence (Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys).
Application
For use in competitive elution of 3X FLAG® fusion proteins from the ANTI-FLAG® M2 monoclonal antibody (F1804) in solution or bound to agarose on the ANTI-FLAG® M2 agarose affinity gel (A2220). This is achieved by Affinity Chromatography. For the gentle elution of 3X FLAG fusion proteins from the ANTI-FLAG® M2 affinity gels. 1X FLAG Peptide (F3290) will not elute 3X FLAG fusion proteins from ANTI-FLAG® affinity gels.
Learn more product details in our FLAG® application portal.
Learn more product details in our FLAG® application portal.
Preparation Note
To prepare a stock solution, dissolve in TBS (50 mMTris-HCl, pH 7.4, with 150 mM NaCl) at a concentration of 5 mg/ml.
Legal Information
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder | description lyophilized powder | description ≥95% (HPLC), lyophilized powder | description For Mammalian expression systems. |
| assay ≥90% (HPLC/MS) | assay ≥85% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| technique(s) FLAG purification: suitable | technique(s) FLAG purification: suitable | technique(s) protein extraction: suitable | technique(s) protein extraction: suitable, FLAG purification: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?