Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2730,00 zł 2320,50 zł |
Informacje o tej pozycji
2320,50 zł
Cena katalogowa2730,00 złZaoszczędź 15%biological source
mouse
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
>97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
15-60 ng/mL
mol wt
calculated mol wt 23.6 kDa, predicted mol wt 22 kDa
packaging
pkg of 25 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Fgf8(14179)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description >97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder | description >95% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder | description FGF-Basic, from human, recombinant, expressed in E. coli, carrier free | description FGF-Acidic, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| biological source mouse | biological source human | biological source human | biological source human |
| assay >97% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE and HPLC) | assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥97% (SDS-PAGE) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?