Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 434,00 zł |
250 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
434,00 zł
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
packaging
pkg of 1 kit (4 components)
application(s)
CRISPR
CRISPR
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Suitable for plasmid or large genomic DNA fragment cloning
- Results in 4-bp 5′ overhangs.
- Cuts purified plasmid DNA more efficiently than SpCas9
Packaging
pkg of 250 μg (≥ 1500 pmol)
Preparation Note
Other Notes
Enter the 20bp genomic DNA target sequence (5′ to 3′) plus the adjacent 3′ PAM site. Under special instructions, indicate "FnCas9 crRNA"
Click here to order FnCas9 tracrRNA
Check out our other MISSION® Cas9 Proteins at SigmaAldrich.com/CRISPRproteins
- one vial of FnCas9 recombinant protein
- one vial containing 1 mL of 1
× Dilution buffer - one vial containing 1 mL of Nuclease free water with glycerol
- one vial containing 1 mL of 10× Digestion Buffer
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description from Francisella novicida, recombinant, expressed in E. coli, 1X NLS | description from Streptococcus pyogenes, recombinant, expressed in E. coli, 3X NLS | description - | description from Streptococcus pyogenes, recombinant, expressed in E. coli, 1X NLS |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form - | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| packaging pkg of 1 kit (4 components) | packaging pkg of 1 kit (4 components) | packaging vial of 50 μL | packaging pkg of 1 kit (3 components) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?