Przejdź do
G0903
γ-Glu-Cys
≥80% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Synonim(y):
γ-L-Glutamyl-L-cysteine, des-Gly-glutathione reduced form
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
546,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14N2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.27
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
eCl@ss:
32039090
546,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
γ-Glu-Cys, ≥80% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥80% (HPLC)
form
powder
composition
Peptide content, ≥60% elemental analysis
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H14N2O5S/c9-4(7(12)13)1-2-6(11)10-5(3-16)8(14)15/h4-5,16H,1-3,9H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
InChI key
RITKHVBHSGLULN-WHFBIAKZSA-N
Application
γ-Glu-Cys is used to study the active sites and kinetics of glutathione synthetase(s). It has also been used for the extraction and quantification of low molecular weight thiols from Arabidopsis tissues.
Biochem/physiol Actions
γ-L-Glutamyl-L-cysteine (γ-Glu-Cys) is a substrate used for the biosynthesis of L-glutathione by glutathione synthetase(s). γ-Glu-Cys is generated by the cleavage of the Cys-Gly peptide bond of glutathione. It is also essential for the formation of phytochelatins, which are cysteine-rich thiol-reactive peptides.
Physical form
Lyophilized from 0.1% TFA.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2463SMB01351
description
≥80% (HPLC)
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
≥95% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder or crystals
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥80% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
color
white to off-white
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)