Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 582,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
582,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
color
white
SMILES string
O.[K+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.K.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
InChI key
XIBUKSQTWSKJMQ-QTNFYWBSSA-M
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥99% (HPLC) | description puriss. p.a., ≥99.0% | description ≥99% (HPLC), powder | description ≥99% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder | form - |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| color white | color - | color white | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutamic acid potassium salt monohydrate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?