Przejdź do
G2128
L-Glutamic acid hydrochloride
≥99% (HPLC), kainate, NMDA, and quisqualate agonist
Synonim(y):
(S)-2-Aminoglutaric acid, (S)-2-Aminopentanedioic acid ammonium salt, Glu HCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
146,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
336,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
627,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.59
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
205-315-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3565569
146,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Glutamic acid hydrochloride, ≥99% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
SMILES string
Cl.N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.ClH/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H/t3-;/m0./s1
InChI key
RPAJSBKBKSSMLJ-DFWYDOINSA-N
General description
L-glutamate is the major excitatory neurotransmitter in mammalian central nervous system (CNS). It interacts with membrane bound glutamate receptors.
Application
L-Glutamic acid hydrochloride has been used as a nutrient additive to study the effect of increased dissolved inorganic nitrogen (DIN) on the uptake of dissolved organic nitrogen (DON) and dissolved organic carbon (DOC), in a nitrogen-limited headwater forest stream.
Biochem/physiol Actions
L-glutamate plays key roles in development, learning, memory, plasticity and cognition. It plays crucial role in the pathogenesis of neuropathological diseases such as epilepsy, schizophrenia, stroke, ischemia, ALS (amyotrophic lateral sclerosis), Huntington′s disease and Parkinson′s disease. Glutamate is also responsible for the activation of long-term potentiation (LTP) and long-term depression (LTD). Induction of glutamate receptors plays a key role in the pathophysiology of migraine.
Agonist at kainate, NMDA, and quisqualate receptors; an excitatory amino acid neurotransmitter.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G1501G841549449
description
≥99% (HPLC)
description
≥99% (HPLC), powder
description
from non-animal source, meets EP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-100.5%
description
BioUltra, ≥99.5% (NT)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
98.5-100.5%
assay
≥99.5% (NT)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Gene Information
human ... GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIK5(2901)
Gene Information
human ... GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444), GRINA(2907)
mouse ... GRIK1(14805), GRIK2(14806), GRIK3(14807), GRIK4(110637), GRIN1(14810), GRIN2A(14811), GRIN2B(14812), GRIN2C(14813), GRIN2D(14814), GRIN3A(242443), GRIN3B(170483), GRINA(66168)
rat ... GRIK1(29559), GRIK2(54257), GRIK3(298521), GRIK4(24406), GRIN1(24408), GRIN2A(24409), GRIN2B(24410), GRIN2C(24411), GRIN2D(24412), GRIN3A(191573), GRIN3B(170796), GRINA(266668)
Gene Information
human ... CCR2(1231), GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA4(2893), GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK5(2901), GRIN2B(2904), GRM2(2912), SLC1A1(6505), SLC1A2(6506)
rat ... Gria1(50592), Grik1(29559), Grik2(54257), Grik4(24406), Grin2a(24409), Grm1(24414), Grm2(24415), Grm3(24416), Grm4(24417), Grm5(24418), Grm6(24419), Grm7(81672), Slc1a2(29482)
Gene Information
human ... CCR2(1231), GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA4(2893), GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK5(2901), GRIN2B(2904), GRM2(2912), SLC1A1(6505), SLC1A2(6506)
rat ... Gria1(50592), Grik1(29559), Grik2(54257), Grik4(24406), Grin2a(24409), Grm1(24414), Grm2(24415), Grm3(24416), Grm4(24417), Grm5(24418), Grm6(24419), Grm7(81672), Slc1a2(29482)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutamic acid hydrochloride
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)