Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 858,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3370,00 zł 2864,50 zł |
Informacje o tej pozycji
858,00 zł
Nazwa produktu
Glimepiride, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
mp
212.2-214.5 °C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
room temp
SMILES string
CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)N[C@H]3CC[C@H](C)CC3)C1=O
InChI
1S/C24H34N4O5S/c1-4-21-17(3)15-28(22(21)29)24(31)25-14-13-18-7-11-20(12-8-18)34(32,33)27-23(30)26-19-9-5-16(2)6-10-19/h7-8,11-12,16,19H,4-6,9-10,13-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)/t16-,19-
InChI key
WIGIZIANZCJQQY-RUCARUNLSA-N
Gene Information
human ... ABCC8(6833), KCNJ1(3758), KCNJ11(3767)
Application
- as a hypoglycemic drug to test its anti-diabetic functionality in human umbilical vein cells (HUVECs)
- as a sulfonylurea ATP-sensitive potassium channel (KATP) channel inhibitor in breast cancer MDA-MB-231 cells
- in glucose-stimulated insulin secretion (GSIS) assays of neonatal islet-like cell clusters (NICCs) to test its effect on insulin secretion
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| form solid | form - | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| originator Sanofi Aventis | originator - | originator - | originator - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glimepiride
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?