Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2990,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
glimepiride
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)N[C@H]3CC[C@H](C)CC3)C1=O
InChI
1S/C24H34N4O5S/c1-4-21-17(3)15-28(22(21)29)24(31)25-14-13-18-7-11-20(12-8-18)34(32,33)27-23(30)26-19-9-5-16(2)6-10-19/h7-8,11-12,16,19H,4-6,9-10,13-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)/t16-,19-
InChI key
WIGIZIANZCJQQY-RUCARUNLSA-N
Gene Information
human ... ABCC8(6833), KCNJ11(3767)
General description
Application
Również do stosowania z monografiami USP, takimi jak:
- Glimepiride Tablets
- Tabletki pioglitazonu i glimepirydu
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description ≥98% (HPLC), solid |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| API family glimepiride | API family glimepiride | API family glimepiride | API family - |
| Gene Information human ... ABCC8(6833), KCNJ11(3767) | Gene Information human ... ABCC8(6833), KCNJ11(3767) | Gene Information human ... ABCC8(6833), KCNJ11(3767) | Gene Information human ... ABCC8(6833), KCNJ1(3758), KCNJ11(3767) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glimepiryd
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?