Przejdź do
G4134
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
Type IX, lyophilized powder, 200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Synonim(y):
G-6-P-DH, Zwischenferment
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
525,00 zł
250 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
500 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1830,00 zł
1000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-602-6
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
525,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
Type IX
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
mol wt
128 kDa
β-NADP and β-NADPH content
≤10 mmol/mol
application(s)
agriculture
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Research area: Cell Signaling
Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) is a key metabolic enzyme of the pentose phosphate pathway. In S. cerevisiae, it is encoded by the ZWF1 gene. G6PD exists as a tetramer in its active form.
Application
Glucose-6-phosphate dehydrogenase is used:
  • To test ketose reductase activity in developing maize endosperm.
  • For recycling microassay of β-NADP and β-NADPH.
  • To measure the intracellular levels of NADPH and total NADP.
  • To measure the nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) kinase kinetic assay activity.
Biochem/physiol Actions
Glucose-6-phosphate dehydrogenase catalyzes the rate-limiting step in the pentose phosphate pathway. Its function involves the conversion of glucose-6-phosphate to 6-phosphogluconolacetone while generating NADPH, which is essential for the regeneration of glutathione The glutathione system utilizes nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrogen (NADPH) to effectively eliminate excess hydrogen peroxide. Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) plays an important role in regulating cell growth and survival. Their levels are higher in cells undergoing normal and neoplastic growth. Increased glucose-6-phosphate dehydrogenase activity plays a pivotal role in preventing reactive oxygen species mediated cell death. Glucose-6-phosphate dehydrogenase is over expressed in several cancers whereas its activity is reduced in hyperglycemia. A deficiency in glucose-6-phosphate dehydrogenase causes hemolysis.
Glucose-6-phosphate dehydrogenase catalyzes the conversion of glucose-6-phosphate to 6-phosphogluconolacetone as the first step in the pentose phosphate pathway.
Physical form
Lyophilized powder essentially sulfate-free, containing approx. 20% sodium citrate
Other Notes
One unit will oxidize 1.0 μmole of D-glucose 6-phosphate to 6-phospho-D-gluconate per min in the presence of NADP at pH 7.4 at 25 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G6378G7877H8629
description
Type IX, lyophilized powder, 200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
description
Type XV, lyophilized powder, 200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
description
Type VII, ammonium sulfate suspension, ≥200 units/mg protein
description
lyophilized powder
specific activity
200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
specific activity
200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
specific activity
≥200 units/mg protein
specific activity
-
application(s)
agriculture
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
mol wt
128 kDa
mol wt
128 kDa
mol wt
128 kDa
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)