Przejdź do
G4142
β-Galactosidase from bovine testes
ammonium sulfate suspension, 1.0-3.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Synonim(y):
β-D-Galactoside galactohydrolase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.2 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
0.5 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-864-1
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
1.0-3.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Biological source:
bovine
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
1.0-3.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
foreign activity
α- and β-glucosidase ≤0.2%, α-fucosidase ≤0.2%, α-galactosidase ≤0.2%, α-mannosidase ≤0.2%, β-N-acetylglucosaminidase ≤1.0%
storage temp.
2-8°C
Application
β-Galactosidase from bovine testes was used for coupling to Sepharose.
Biochem/physiol Actions
β-galactosidase cleaves lactose into its monosaccharide components, glucose and galactose. It also catalyses the transglycosylation of glucose into allolactose, the inducer of β-galactosidase, in a feedback loop.
Physical form
Suspension in 3.2 M (NH4)2SO4, pH approx. 5.0
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of p-nitrophenyl β-D-galactopyranoside to p-nitrophenol and D-galactopyranose per min at pH 4.4 at 25 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G1875345788G6282
description
ammonium sulfate suspension, 1.0-3.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
description
Grade III, lyophilized powder, ≥0.15 units/mg protein
description
-
description
clone GAL-40, ascites fluid
biological source
bovine
biological source
bovine liver
biological source
Escherichia coli
biological source
mouse
specific activity
1.0-3.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
specific activity
≥0.15 units/mg protein
specific activity
≥600 units/mg protein
specific activity
-
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
foreign activity
α-mannosidase ≤0.2%, α- and β-glucosidase ≤0.2%, α-fucosidase ≤0.2%, β-N-acetylglucosaminidase ≤1.0%, α-galactosidase ≤0.2%
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
-
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)