Przejdź do
G6793
GW7647
≥98% (HPLC), Potent human PPARα agonist
Synonim(y):
2-(4-(2-(1-Cyclohexanebutyl)-3-cyclohexylureido)ethyl)­phenyl­thio)-2-methyl­propionic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4090,00 zł
3476,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H46N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
502.75
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
GW7647, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
color
white
solubility
DMSO: soluble 16 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
CC(C)(Sc1ccc(CCN(CCCCC2CCCCC2)C(=O)NC3CCCCC3)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C29H46N2O3S/c1-29(2,27(32)33)35-26-18-16-24(17-19-26)20-22-31(28(34)30-25-14-7-4-8-15-25)21-10-9-13-23-11-5-3-6-12-23/h16-19,23,25H,3-15,20-22H2,1-2H3,(H,30,34)(H,32,33)
InChI key
PKNYXWMTHFMHKD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PPARA(5465)
Application
GW7647 has been used as a peroxisome proliferator-activated receptor α (PPAR α) ligand:
  • in defatting medium to treat primary human hepatocytes
  • to test its effect on the glycolytic function in cardiomyocytes
  • to test its effect on infant mouse heart
  • in breast cancer MDA-MB-231 cells to activate PPARs
Biochem/physiol Actions
GW7647 reduces serum triglyceride levels and enhances hepatic expression of genes associated with β-oxidation. Usage of GW7647 along with metformin in conditions of liver steatosis or injury improves the enzymatic levels of aspartate transaminase (AST) and alanine transaminase (ALT) in serum.
Potent human PPARα agonist. Use to study the biology of PPARα receptor in human cells.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (PPARs) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Legal Information
Sold for research purposes only under agreement from Glaxo­Smith­Kline
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
370698SML1152G6416
description
≥98% (HPLC)
description
A cell-permeable urea-substituted thioisobutyric acid compound that acts as a potent and selective PPARα.
description
≥98% (HPLC)
description
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: soluble 16 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 50 mg/mL, ethanol: 12 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
color
white
color
white
color
white to beige
color
yellow to orange-brown
Gene Information
human ... PPARA(5465)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... RAF1(5894)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GW7647
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)