Przejdź do
G7250
D-Glucose 6-phosphate disodium salt hydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
G-6-P-Na2, Robison ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
208,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
332,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
473,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11Na2O9P · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.10 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-938-1
Beilstein/REAXYS Number:
5199009
MDL number:
208,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
cation traces
Na: 13.5-16.7% (anhydrous)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6?;;;/m1.../s1
InChI key
UUWJZXLTPORJKW-WYFATIGWSA-L
Application
D-Glucose 6-phosphate disodium salt hydrate has been used as a component in the reaction mixture to assay reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) diaphorase activity, NAD(P)H-cytochrome c reductase activity, and ferredoxin (Fd)-dependent cytochrome c reduction activity.
Biochem/physiol Actions
D-Glucose 6-phosphate is the core carbohydrate substrate for the enzymatic synthesis of archaetidyl-myo-inositols produced through a pathway involving myo-inositol 1-phosphate synthase and CDP-archaeol.
Analysis Note
usually 2-4 H2O/mole
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10127647001G7879G7375
description
≥98% (HPLC)
description
mol wt (glucose-6-P: Mr = 260.2, glucose-6-P-Na2: Mr = 304.2), pkg of 5 g
description
≥98% (HPLC)
description
Sigma Grade, 98-100% dry basis (enzymatic)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
98-100% dry basis (enzymatic)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
crystalline
form
powder
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. 寒天平板希釈法でのホスフォマイシンのMIC測定に当試薬を添加(25μg/mL)したいと考えていますが、寒天をオートクレーブ(120℃20分)する際に一緒に添加しても大丈夫でしょうか。
    1 answer
    1. The stability of this product in solution under autoclave conditions has not been determined. A search of the literature did not reveal any additional information. To ensure optimal performance, it may be best to filter sterilize the solution and add to medium after autoclaving. Please see the link below to review a publication referencing the use of D-Glucose 6-phosphate disodium in medium for the study of Fosfomycin inhibition:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9127766/
      The following link may be of interest regarding the stability of various compounds under autoclave conditions.
      https://bitesizebio.com/6128/doesnt-play-well-with-others-the-chemistry-of-the-autoclave/