Przejdź do
G7879
D-Glucose 6-phosphate sodium salt
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
D(+)-Glucopyranose 6-phosphate sodium salt, G-6-P Na, Robison ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
508,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
733,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3060,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12NaO9P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.12
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
258-921-0
Beilstein/REAXYS Number:
5787568
MDL number:
508,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline
technique(s)
HPLC: suitable
color
white
useful pH range
4.0-5.0
mp
204 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
cation traces
Na: 6.1-10.2% (anhydrous)
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].O[C@@H]1O[C@H](COP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.Na/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-,6-;/m1./s1
InChI key
ZALKNDISPIVVKC-WYRLRVFGSA-M
Application
D-glucose-6-phosphate sodium can be used as an energy source for Mycobacterium tuberculosis.
Biochem/physiol Actions
In cells, D-glucose 6-phosphate (G6P) is generated when glucose is phosphorylated by hexokinase or glucokinase or by the conversion of glucose-1-phosphate by phosphoglucomutase during glycogenolysis. G6P lies at the beginning of both glycolysis and the pentose phosphate pathways. It also can be stored as glycogen when blood glucose levels are high.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Disclaimer
Non-hygroscopic, and very stable to atmospheric moisture at room temperature, unlike the disodium salt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G7250G7772G7375
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
~1 M in H2O (approx. 260 mg per ml)
description
Sigma Grade, 98-100% dry basis (enzymatic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
98-100% dry basis (enzymatic)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
form
crystalline
form
powder
form
liquid
form
powder
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. May I know what is the recommended storage condition for the reconstituted working solution and the estimated shelf life for both the stock and the working solution?
    1 answer
    1. Unfortunately, the stability of the material in solution at the working concentration has not been determined. However, similar product 346764, α-D-Glucose-6-phosphate monosodium salt, states that aqueous stock solutions are stable for up to 6 weeks at -20°C.