Przejdź do
G7772
D-Glucose 6-phosphate solution
~1 M in H2O (approx. 260 mg per ml)
Synonim(y):
D(+)-Glucopyranose 6-phosphate, Robison ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
392,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
667,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13O9P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.14
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
200-286-9
MDL number:
392,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (inorganic)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
liquid
concentration
~1 M in H2O (approx. 260 mg per ml)
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
colorless
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(COP(O)(O)=O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C6H13O9P/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14/h1,3-6,8-11H,2H2,(H2,12,13,14)
InChI key
VFRROHXSMXFLSN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Phosphonate and α-fluorophosphonate analogs of d-glucose 6-phosphate as active-site probes of 1l-myo-inositol 1-phosphate synthase.: This study explores phosphonate and α-fluorophosphonate analogs of d-glucose 6-phosphate, offering insights into their use as probes for understanding enzyme mechanisms, which could impact biochemical research methodologies (Ramos-Figueroa et al., 2023).
Biochem/physiol Actions
D-Glucose 6-phosphate binds and inhibits the activity of sarcoendoplasmic reticulum calcium ATPase in rat brains resulting in a decrease in the accumulation of calcium in the endoplasmic reticulum.
Other Notes
Prepared from G 7879.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G4878A4394M3655
description
~1 M in H2O (approx. 260 mg per ml)
description
≥98% (TLC)
description
≥98% (TLC)
description
≥98% (HPLC)
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
-
biological source
natural (inorganic)
biological source
synthetic (inorganic)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)