Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 x 4 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2260,00 zł
Quality Segment
sterility
0.2 μm filtered
product line
BioReagent
form
liquid
shelf life
2 yr (retest)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Spektrum przeciwdrobnoustrojowe: G418 selekcjonuje komórki stabilnie transfekowane konstruktem promotora iNOS i genem oporności na neomycynę i wykazuje aktywność przeciwko pierwotniakom i robakom pasożytniczym.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 50 mg/mL in H2O, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture | description 1 mg/mL in deionized water, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture | description 50 mg/mL in H2O, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture | description solution, =98% (TLC), suitable for transfection |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) transfection: suitable |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent | product line - |
| form liquid | form liquid | form solution | form solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?