Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 381,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócstorage temp.
2-8°C
General description
Zestawy hydrożeli HyStem® - Pusta matryca. Hydrożele HyStem® są wolne od ksenonów i w pełni konfigurowalne. Zalecane do zastosowań wymagających optymalizacji określonego czynnika przyczepności, a także do hodowli komórek nieadherentnych i zastosowań komórkowych. Białka macierzy pozakomórkowej mogą być mieszane z hydrożelem i włączane niekowalencyjnie przed żelowaniem. Alternatywnie, peptydy przyłączeniowe posiadające N-końcową cysteinę mogą być również kowalencyjnie związane z matrycą. Zestawy hydrożeli HyStem są optymalne do hodowli komórek macierzystych, których naturalne środowisko jest bogate w kwas hialuronowy (HA). Hydrożele HyStem można dostosować poprzez dodanie białek macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) lub peptydów przyłączających komórki do hydrożelu w celu zapewnienia miejsca przyłączenia i/lub sygnałów różnicowania. Można je również zmieniać poprzez zmianę sztywności hydrożelu, aby dopasować go do natywnego środowiska komórkowego. System hydrożelowy HyStem nadaje się do hodowli komórek w dowolnym formacie, od płytek T i wkładek do hodowli tkanek po mikropłytki 384-dołkowe. Produkt może być wysyłany w temperaturze otoczenia, ale należy przechowywać składniki w temperaturze podanej na fiolkach, aż będą gotowe do użycia.
Application
GS310F zastępuje Sigma HYS010 nowym, przyjaznym dla użytkownika systemem buforowania. Należy postępować zgodnie z instrukcjami przygotowania zawartymi w karcie informacyjnej produktu.
Features and Benefits
Cechy - Wymiarowość (hermetyzacja 3-D lub nakładanie 2-D na hydrożel) - Elastyczny format hodowli (płytki 384- do 6-dołkowe, wkładki do hodowli tkankowych i T-flasks) Zmienne ilości i rodzaj wbudowanego białka ECM - Właściwości żelowania, w tym czas żelowania i sztywność hydrożelu
System wolny od zwierząt - Hydrożele HyStem są wolne od ksenonów, ponieważ ich dwa składniki to modyfikowany tiolem hialuronian (Glycosil) i reagujący z tiolem środek sieciujący (diakrylan glikolu polietylenowego, Extralink®-Lite). Kwas hialuronowy używany do produkcji HyStem jest wytwarzany w opatentowanym procesie fermentacji bakteryjnej przy użyciu Bacillus subtilis (Novozymes). Jest w 100% wolny od surowców pochodzenia zwierzęcego, a do jego produkcji nie używa się żadnych składników pochodzenia zwierzęcego. Extralink (diakrylan glikolu polietylenowego) jest wytwarzany przez dodanie grup akrylanowych do obu końców polimeru glikolu polietylenowego (PEG). PEG pochodzi z ropy naftowej i źródeł nieorganicznych i nie zawiera materiałów pochodzenia zwierzęcego.
Żelowanie - odtworzone składniki HyStem pozostają płynne w temperaturze od 15 do 37°C przez kilka godzin. Hydrożel powstaje po dodaniu środka sieciującego Extralink®-Lite(PEGDA) do mieszaniny Glycosil (hialuronian modyfikowany tiolem). Żelowanie następuje w ciągu około dwudziestu minut po zmieszaniu wszystkich trzech składników. Żadne kroki nie zależą od niskich temperatur lub niskiego pH. Rozcieńczenie składników solą fizjologiczną buforowaną fosforanami (PBS) lub pożywką do hodowli komórek może wydłużyć czas żelowania.
Matryca do odzyskiwania komórek 3D Do trawienia matrycy i odzyskiwania komórek zalecamy stosowanie mieszaniny kolagenazy i hialuronidazy.
System wolny od zwierząt - Hydrożele HyStem są wolne od ksenonów, ponieważ ich dwa składniki to modyfikowany tiolem hialuronian (Glycosil) i reagujący z tiolem środek sieciujący (diakrylan glikolu polietylenowego, Extralink®-Lite). Kwas hialuronowy używany do produkcji HyStem jest wytwarzany w opatentowanym procesie fermentacji bakteryjnej przy użyciu Bacillus subtilis (Novozymes). Jest w 100% wolny od surowców pochodzenia zwierzęcego, a do jego produkcji nie używa się żadnych składników pochodzenia zwierzęcego. Extralink (diakrylan glikolu polietylenowego) jest wytwarzany przez dodanie grup akrylanowych do obu końców polimeru glikolu polietylenowego (PEG). PEG pochodzi z ropy naftowej i źródeł nieorganicznych i nie zawiera materiałów pochodzenia zwierzęcego.
Żelowanie - odtworzone składniki HyStem pozostają płynne w temperaturze od 15 do 37°C przez kilka godzin. Hydrożel powstaje po dodaniu środka sieciującego Extralink®-Lite(PEGDA) do mieszaniny Glycosil (hialuronian modyfikowany tiolem). Żelowanie następuje w ciągu około dwudziestu minut po zmieszaniu wszystkich trzech składników. Żadne kroki nie zależą od niskich temperatur lub niskiego pH. Rozcieńczenie składników solą fizjologiczną buforowaną fosforanami (PBS) lub pożywką do hodowli komórek może wydłużyć czas żelowania.
Matryca do odzyskiwania komórek 3D Do trawienia matrycy i odzyskiwania komórek zalecamy stosowanie mieszaniny kolagenazy i hialuronidazy.
Legal Information
Extralink is a registered trademark of Glycosan BioSystems, Inc.
Hystem is a registered trademark of BIOTIME, INC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HyStem® Zestaw hydrożelu hialuronowego modyfikowanego tiolem
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?